Learn More
2-Fluorobenzonitrile, 99%
Product Code. 10585022 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10585022 5 g Glasflaske 5g
10481091 25 g Glasflaske 25g
10580394 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10585022 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 250050050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 394-47-8
Molekylær formel C7H4FN
Molekylvægt (g/mol) 121.11
MDL nummer MFCD00001773
InChI nøgle GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
PubChem CID 67855
IUPAC navn 2-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC=CC=C1C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzonitrile
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 90°C (21.0 mmHg)
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5063 to 1.5083
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 121.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske