Få mere at vide
2-Fluorobenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 10580394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10580394 100 g Glasflaske 100g
10585022 5 g Glasflaske 5g
10481091 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580394 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250051000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-47-8
Molekylær formel C7H4FN
Molekylvægt (g/mol) 121.11
MDL nummer MFCD00001773
InChI nøgle GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
PubChem CID 67855
IUPAC navn 2-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzonitrile
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 90°C (21.0 mmHg)
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5063 to 1.5083
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 121.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.