Få mere at vide
2-Fluorobenzoinsyre, 99%
Artikelnummer. 10357130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10357130 25 g Plastflaske 25g
10336700 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119360250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 445-29-4 | C7H5FO2 | 140,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445-29-4
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.11
MDL nummer MFCD00002405
InChI nøgle NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid
PubChem CID 9935
ChEBI CHEBI:19577
IUPAC navn 2-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 123 °C til 125 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel FC6H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 09, 333
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 7,2 g/L (25 °C)
Formel vægt 140.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle