Få mere at vide
2-Fluorobenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 10336700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10336700
Brand: Thermo Scientific Acros 119361000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 445-29-4 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445-29-4
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.11
MDL nummer MFCD00002405
InChI nøgle NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid
PubChem CID 9935
ChEBI CHEBI:19577
IUPAC navn 2-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 123°C to 125°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel FC6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 333
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7.2g/L (25°C)
Formel vægt 140.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle