Få mere at vide
2-Fluorobenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. p-7081137
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11434493
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11015.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 445-29-4 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
2-fluorbenzoesyre kan anvendes til fremstilling af zaragozinsyre A-analoger. Det bruges også som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-fluorbenzoesyre kan anvendes til fremstilling af zaragozinsyre A-analoger. Det bruges også som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445-29-4
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.113
MDL nummer MFCD00002405
InChI nøgle NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid
PubChem CID 9935
ChEBI CHEBI:19577
IUPAC navn 2-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Tæthed 1.46
Mængde 100 g
Beilstein 971265
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 140.11
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.