Få mere at vide
2-fluorbenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411417
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411417 10 g 10g
11421417 50 g 50g
11431417 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24921.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 446-24-2 | C7H7FN2O | 154.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-24-2
Molekylær formel C7H7FN2O
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00025112
InChI nøgle YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic hydrazide, o-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic acid hydrazide, 2-fluorobenzoylhydrazine, 2-fluorobenzenecarbohydrazide, pubchem3481, 2-fluoro-benzohydrazide, acmc-209jyw, 2-fluoranylbenzohydrazide
PubChem CID 136288
IUPAC navn 2-fluorbenzohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzhydrazide
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Mængde 10 g
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%