Få mere at vide
2-Fluorbenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11466306
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466306 5 g 5g
11456306 1 g 1g
11476306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23103.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1993-03-9 | C6H6BFO2 | 139,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1993-03-9
Molekylær formel C6H6BFO2
Molekylvægt (g/mol) 139.92
MDL nummer MFCD00674013
InChI nøgle QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluorobenzeneboronic acid, 2-fluorophenyl boranediol, o-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluorophenyl, boronic acid, 2-fluorophenyl, 2-fluoro-phenyl-boronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, o-fluoro
PubChem CID 2734354
IUPAC navn (2-fluorphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 100 °C til 108 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3030413
Formel vægt 139.92
Procent renhed 98%