Få mere at vide
2-fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15710799 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15710799 100 mL Glasflaske 100ml
10734801 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15710799 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119321000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 446-52-6 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-52-6
Molekylær formel C7H5FO
Molekylvægt (g/mol) 124.11
MDL nummer MFCD00003302
InChI nøgle ZWDVQMVZZYIAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro, benzaldehyde, o-fluoro, unii-7zx20dxb9z, 2-fluor-benzaldehyd, 2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, fluoro, ortho-fluorobenzaldehyde, 7zx20dxb9z, fluorobenzaldehyde
PubChem CID 67970
IUPAC navn 2-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzaldehyde
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -44.5°C
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CHO
Brydningsindeks 1.5205 to 1.5225
Mængde 100 mL
Beilstein 07, I, 132
Specifik vægtfylde 1.17
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 124.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske