Få mere at vide
2-fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369619
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369619 5 g 5g
11464874 25 g 25g
11474874 100 g 100g
11484874 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11369619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13800.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 446-52-6 | C7H5FO | 124.114 g/mol
2a-(2-fluorbenzyliden)-2-hydroxybenzohydrazid blev syntetiseret ved omsætning af 2-hydroxybenzoylhydrazin med 2-fluorbenzaldehyd i ethanol. Syntese af n-aryl-indoliner fra 2-fluorbenzaldehyd-dimethylhydrazon-derivater, som er en fremgangsmåde til fremstilling af c(aryl)-n(amin)-binding atropisomere aminer. O-dialkylaminobenzaldehyderne blev bekvemt fremstillet ved nukleofil fortrængning af det aktiverede fluor i 2-fluorbenzaldehyd med den nødvendige dialkylamin i varmt dimethylformamid. Na-(2-fluorbenzyliden)-2-(quinolin-8-yloxy)acetohydrazid-methanol-solvat i reaktionen mellem quinolin-8-yloxyeddikesyrehydrazid og 2-fluorbenzaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(′2-fluorbenzyliden)-2-hydroxybenzohydrazid blev syntetiseret ved omsætning af 2-hydroxybenzoylhydrazin med 2-fluorbenzaldehyd i ethanol. Syntese af n-aryl-indoliner fra 2-fluorbenzaldehyd-dimethylhydrazon-derivater, som er en fremgangsmåde til fremstilling af c(aryl)-n(amin)-binding atropisomere aminer. O-dialkylaminobenzaldehyderne blev bekvemt fremstillet ved nukleofil fortrængning af det aktiverede fluor i 2-fluorbenzaldehyd med den nødvendige dialkylamin i varmt dimethylformamid. N′ -(2-fluorbenzyliden)-2-(quinolin-8-yloxy)acetohydrazid-methanol-solvat i reaktionen mellem quinolin-8-yloxyeddikesyrehydrazid og 2-fluorbenzaldehyd.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Air
Sensitive.Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, luft, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-52-6
Molekylær formel C7H5FO
Molekylvægt (g/mol) 124.114
MDL nummer MFCD00003302
InChI nøgle ZWDVQMVZZYIAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro, benzaldehyde, o-fluoro, unii-7zx20dxb9z, 2-fluor-benzaldehyd, 2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, fluoro, ortho-fluorobenzaldehyde, 7zx20dxb9z, fluorobenzaldehyde
PubChem CID 67970
IUPAC navn 2-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt -45°C
Tæthed 1.18
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.522
Mængde 5 g
FN nummer UN1989
Beilstein 507155
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 124.11
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluorobenzaldehyde