Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Fluorobenzal chloride, 97%
Artikelnummer. 11356736
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356736 5 g 5g
11366736 25 g 25g
11376736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356736 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L03984.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 320-65-0
Molekylær formel C7H5Cl2F
Molekylvægt (g/mol) 179.02
MDL nummer MFCD00043797
InChI nøgle XFAFBKQDEPXWCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzal chloride, 1-dichloromethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzalchloride, benzene, 1-dichloromethyl-2-fluoro, acmc-20anuj, 2-fluorobenzal chlorid, 2-fluoro-1-dichloromethylbenzene, toluene,.alpha.-dichloro-o-fluoro, alpha,alpha-dichloro-2-fluorotoluene, 1-dichloromethyl-2-fluoro-benzene
PubChem CID 67575
IUPAC navn 1-(dichloromethyl)-2-fluorobenzene
SMIL FC1=CC=CC=C1C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzal chloride
Tæthed 1.309
Kogepunkt 224°C to 232°C
Brydningsindeks 1.527
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2042648
Formel vægt 179.02
Procent renhed 97%