Få mere at vide
2-Fluoroaniline, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 348-54-9 |
| Smeltepunkt | -29°C |
| Tæthed | 1.15 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 171°C to 173°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 2-(F)C6H4NH2 |
| MDL nummer | MFCD00007642 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 2-Fluoroaniline, 1-Amino-2-fluorobenzene, 2-Fluoroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.12 |
| Grad | Research |