Få mere at vide
2-fluoranilin, 99+%
Artikelnummer. 10714611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714611 25 mL Glasflaske 25ml
10437880 100 mL Glasflaske 100ml
10530584 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10714611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119270250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 348-54-9 | C6H6FN | 111,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-54-9
Molekylær formel C6H6FN
Molekylvægt (g/mol) 111.12
MDL nummer MFCD00007642
InChI nøgle FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluoroaniline, benzenamine, 2-fluoro, 1-amino-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-phenylamine, 2-fluoro-benzenamine, fluoroaniline-2, o-aminofluorobenzene, aniline, o-fluoro, 2-fluorophenylamine
PubChem CID 9584
ChEBI CHEBI:27526
IUPAC navn 2-fluoranilin
SMIL NC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoroaniline
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -29 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1510g/mL
Kogepunkt 182 °C til 183 °C
Flammepunkt 60 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4NH2
Brydningsindeks 1,5400 til 1,542
Mængde 25 mL
Beilstein 12, I, 296
Specifik vægtfylde 1.151
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 17 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i carbontetrachlorid, diethylether og ethanol
Formel vægt 111.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske