Få mere at vide
2'-Fluoracetophenon, 97%
Beskrivelse
2'-Fluoroacetophenon anvendes som startreagens i syntesen af ascididemin. Det bruges til at fremstille 1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethanon ved reaktion med piperidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 -′Fluoroacetophenon bruges som startreagens i syntesen af ascididemin. Det bruges til at fremstille 1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethanon ved reaktion med piperidin.
Opløselighed
Opløseligt i acetone, chloroform, dichlormethan, ethanol, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Fluoroacetophenone |
| Tæthed | 1.137 |
| Kogepunkt | 82 °C til 83 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 61 °C (141 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5075 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2041344 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, kloroform, dichlormethan, ethanol, ethylacetat og methanol. |
| Formel vægt | 138.14 |
| Procent renhed | 97% |