Få mere at vide
2'-Fluoroacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11432098
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432098 5 g 5g
11442098 25 g 25g
11452098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15128.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 445-27-2 | C8H7FO | 138.141 g/mol
2'-Fluoroacetophenon anvendes som startreagens i syntesen af ascididemin. Det bruges til at fremstille 1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethanon ved reaktion med piperidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Fluoroacetophenon bruges som startreagens i syntesen af ascididemin. Det bruges til at fremstille 1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethanon ved reaktion med piperidin.
Opløselighed
Opløseligt i acetone, chloroform, dichlormethan, ethanol, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 445-27-2
Molekylær formel C8H7FO
Molekylvægt (g/mol) 138.141
MDL nummer MFCD00000320
InChI nøgle QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone
PubChem CID 96744
IUPAC navn 1-(2-fluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoroacetophenone
Tæthed 1.137
Kogepunkt 82°C to 83°C (10 mmHg)
Flammepunkt 61°C (141°F)
Brydningsindeks 1.5075
Mængde 5 g
Beilstein 2041344
Opløselighedsinformation Soluble in Acetone,Chloroform,Dichloromethane,Ethanol,Ethyl Acetate and Methanol.
Formel vægt 138.14
Procent renhed 97%