Få mere at vide
2-Fluoro-N-methylbenzylamine, 95%
Artikelnummer. 15450738
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450738 5 g 5g
15440738 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54439.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 399-30-4 | C8H10FN | 139.173 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og luft. Opbevares ved 4-2 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-30-4
Molekylær formel C8H10FN
Molekylvægt (g/mol) 139.173
MDL nummer MFCD04629633
InChI nøgle AHIHZCXUWGORQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-fluorobenzylamine, 2-fluorobenzyl methylamine, 2-fluoro-n-methylbenzylamine, 2-fluorophenyl methyl methyl amine, 1-2-fluorophenyl-n-methylmethanamine, n-2-fluorobenzyl-n-methylamine, n-methyl-o-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-fluoro-n-methyl, 1-2-fluorophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-209zio
PubChem CID 2060842
IUPAC navn 1-(2-fluorphenyl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Farve Farveløs til Tan
Tæthed 1.047 g/mL
Kogepunkt 73°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.047
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 139.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske