Få mere at vide
2-Fluor-N-methylbenzamid, 97%
Artikelnummer. 15432538
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432538 250 mg 250mg
15422538 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56104.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 52833-63-3 | C8H8FNO | 153,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52833-63-3
Molekylær formel C8H8FNO
Molekylvægt (g/mol) 153.16
MDL nummer MFCD01214098
InChI nøgle NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2425972
IUPAC navn 2-fluor-N-methylbenzamid
SMIL CNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-N-methylbenzamide
Mængde 250 mg
Synonym o-fluoro-n-methylbenzamide, 2-fluoro-n-methyl-benzamide, benzamide,2-fluoro-n-methyl, benzamide, 2-fluoro-n-methyl, 2-fluorophenyl-n-methylcarboxamide
Formel vægt 153.16
Procent renhed 97%