Få mere at vide
2-fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11974541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11974541 5 g 5g
11964541 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11974541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442160050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 239087-08-2
Molekylær formel C8H5BrF4
Molekylvægt (g/mol) 257.03
InChI nøgle RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylbromide, 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluorobenzotrifluoride, alpha-bromo-2-fluoro-6-trifluoromethyl toluene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl, pubchem4932, acmc-1cg83
PubChem CID 2737573
IUPAC navn 2-(brommethyl)-1-fluor-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Smeltepunkt 42 °C til 44 °C
Flammepunkt 107 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 257.03
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.