Få mere at vide
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10786275 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10786275 1 g Glass bottle 1g
10204674 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10786275 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 32890-94-1
Molekylær formel C8H3F4O2
Molekylvægt (g/mol) 207.10
MDL nummer MFCD00040981
InChI nøgle LNARMXLVVGHCRP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoic acid, otf-boa-6f, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, 6-fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoic acid, 6-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem4759, acmc-20a40d, rarechem al bo 0626
PubChem CID 688123
SMIL [O-]C(=O)C1=C(F)C=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 85.0°C to 87.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel FC6H3(CF3)CO2H
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate
Formel vægt 208.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.