Få mere at vide
2-fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11904811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11904811 1 g 1g
11914811 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442270010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 60611-24-7
Molekylær formel C8H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 192.11
MDL nummer MFCD00061273
InChI nøgle FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem4236, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzaldehyde, acmc-1b5by, otf-bad-6f, 3-fluoro-2-formylbenzotrifluoride, attercop-chm at111495
PubChem CID 521933
IUPAC navn 2-fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL FC1=CC=CC(=C1C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Kogepunkt 156 °C
Flammepunkt 82 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 192.11
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.