Få mere at vide
2-fluor-6-nitrobenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13501620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13501620 5 g 5g
13571610 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13501620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449150050
Kemiske identifikatorer
CAS 1958-93-6
Molekylær formel C7H5BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 234.02
MDL nummer MFCD00042918
InChI nøgle KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74779
IUPAC navn 2-(brommethyl)-1-fluor-3-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H3CH2Br(F)
Mængde 5 g
Synonym 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitrobenzene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro, alpha-bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene, acmc-20anuk, 2-fluoro-6-nitrobenzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluoro-1-nitrobenzene, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 234.02
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.