Få mere at vide
2-Fluoro-6-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15429448
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429448 5 g 5g
15439448 25 g 25g
15449448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63013.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 385-02-4 | C7H4FNO4 | 185,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 385-02-4
Molekylær formel C7H4FNO4
Molekylvægt (g/mol) 185.11
MDL nummer MFCD01862079
InChI nøgle MPDZCNPDHUUPRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-6-nitrobenzoicacid, 6-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 2-carboxy-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-6-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-nitro, pubchem1308, 6-fluoro-nitrobenzoic acid, acmc-209j0j, ksc222c6b
PubChem CID 603758
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 185.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof