Få mere at vide
2-fluor-6-methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431408
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431408 1 g 1g
15451408 250 mg 250mg
15441408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55228.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117752-04-2 | C8H7FO | 138.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117752-04-2
Molekylær formel C8H7FO
Molekylvægt (g/mol) 138.14
MDL nummer MFCD09258962
InChI nøgle BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14170517
IUPAC navn 2-fluor-6-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=C(C=O)C(F)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.151 g/mL
Brydningsindeks 1.525
Mængde 1 g
Synonym 2-fluoro-6-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-6-methyl, pubchem10067, 3-fluoro-2-formyltoluene, acmc-209xa9, benzaldehyde, 2-fluoro-6-methyl, 2-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formel vægt 138.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske