Få mere at vide
2-fluor-6-methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405787
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405787 1 g 1g
15415787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32994.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 116241-61-3 | Molekylær formel: C6H6FNO | Molekylvægt: 127,118 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116241-61-3
Molekylær formel C6H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 127.118
MDL nummer MFCD09998161
InChI nøgle PKZOFECOOLMHMG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14296367
IUPAC navn 2-fluor-6-methoxypyridin
SMIL COC1=NC(=CC=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-methoxypyridine
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Synonym pyridine, 2-fluoro-6-methoxy, acmc-1bnhh, 2-fluoro-6-methoxy-pyridine, pyridine,2-fluoro-6-methoxy, 2-methoxy-6-fluoropyridine
Formel vægt 127.12
Procent renhed 97%