Få mere at vide
2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide, 98%
Artikelnummer. 15443407
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443407 250 mg 250mg
11342139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26136.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 500912-17-4 | C8H8BrFO | 219.053 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500912-17-4
Molekylær formel C8H8BrFO
Molekylvægt (g/mol) 219.053
MDL nummer MFCD08688579
InChI nøgle PVKFBCBTHHTDEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxybenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-methoxybenzene, 2-bromomethyl-3-fluoroanisole, 2-fluoro-6-methoxy-benzyl bromide, 2-bromomethyl-3-fluorophenyl methyl ether, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-methoxy, 2-bromomethyl-1-fluoranyl-3-methoxy-benzene
PubChem CID 2779322
IUPAC navn 2-(brommethyl)-1-fluor-3-methoxybenzen
SMIL COC1=C(C(=CC=C1)F)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide
Smeltepunkt 18°C to 21°C
Brydningsindeks 1.557
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 219.05
Procent renhed 98%