Få mere at vide
2-Fluoro-6-methoxybenzamid, 98%
Artikelnummer. 15435537
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435537 5 g 5g
15445537 250 mg 250mg
15425537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15435537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32774.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 529512-81-0 | C8H8FNO2 | 169,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529512-81-0
Molekylær formel C8H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.16
MDL nummer MFCD00277474
InChI nøgle BDJNFURQDZEPLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxy-benzamide, 2-methoxy-6-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-methoxy benzamide, #, benzamide, 2-fluoro-6-methoxy
PubChem CID 579738
IUPAC navn 2-fluor-6-methoxybenzamid
SMIL COC1=C(C(N)=O)C(F)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Smeltepunkt 190 °C til 194 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 169.15
Procent renhed 98%