Få mere at vide
2-fluor-6-iodbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444643
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444643 5 g 5g
11434643 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11576.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79544-29-9 | Molekylformel: C7H3FIN | Molekylvægt: 247,01 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79544-29-9
Molekylær formel C7H3FIN
Molekylvægt (g/mol) 247.01
MDL nummer MFCD00015478
InChI nøgle FAACTMVXBNSPJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-6-fluorobenzonitrile, 2-cyano-3-fluoro-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-6-iodo, 6-fluoro-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-6-iodo-benzonitrile, 6-iodo-2-fluorobenzonitrile, pubchem4780, acmc-209php, ksc494e4h, pharmabridge p-2313
PubChem CID 522722
IUPAC navn 2-fluor-6-iodbenzonitril
SMIL FC1=CC=CC(I)=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 4971873
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 247.01
Procent renhed 98%