Få mere at vide
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10770581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g
Artikelnummer.
10770581 1g
1 options
Artikelnummer. 10770581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311940010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Navn note 98%
CAS 111771-08-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121.0°C to 126.0°C
Farve Yellow to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H4FIO2
Lineær formel FC6H3(I)CO2H
MDL nummer MFCD00042289
Mængde 1 g
Synonym 6-fluoro-2-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo, maybridge3_007452, pubchem1386, acmc-2099an, 2-fluoro-6-iodobenzoicacid, 2-fluoro-6-iodo benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo-benzoic acid, rarechem al bo 0280, attercop-chm at126295
InChI nøgle CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)I)C(=O)O)F
IUPAC navn 2-fluoro-6-iodobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 266.01
PubChem CID 2733302
Formel vægt 266
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder