Få mere at vide
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 15448879
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448879 5 g 5g
15438879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07924.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111771-08-5 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111771-08-5
Molekylær formel C7H4FIO2
Molekylvægt (g/mol) 266.01
MDL nummer MFCD00042289
InChI nøgle CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-2-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo, maybridge3_007452, pubchem1386, acmc-2099an, 2-fluoro-6-iodobenzoicacid, 2-fluoro-6-iodo benzoic acid, 2-fluoro-6-iodo-benzoic acid, rarechem al bo 0280, attercop-chm at126295
PubChem CID 2733302
IUPAC navn 2-fluor-6-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)I)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Mængde 5 g
Beilstein 4982371
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 266.01
Procent renhed 97%