Få mere at vide
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-6-iodobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 122°C to 126°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4982371 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Formel vægt | 266.01 |
| Procent renhed | 97% |