Få mere at vide
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11369909
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369909 1 g 1g
11379909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25630.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 69922-27-6 | C8H3F4NO | 205.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69922-27-6
Molekylær formel C8H3F4NO
Molekylvægt (g/mol) 205.11
MDL nummer MFCD00673069
InChI nøgle NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733380
IUPAC navn 1-fluor-2-isocyanato-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Tæthed 1.418
Kogepunkt 53°C (2.5 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan
Formel vægt 205.11
Procent renhed 97%