Få mere at vide
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10126000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10126000 500 mg Glass Bottle 500mg
10405115 2.5 g Glass Bottle 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10126000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319345000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 69922-27-6
Molekylær formel C8H3F4NO
Molekylvægt (g/mol) 205.11
MDL nummer MFCD00673069
InChI nøgle NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733380
IUPAC navn 1-fluoro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Kogepunkt 53°C (2.5 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel FC6H3(CF3)NCO
Brydningsindeks 1.4540 to 1.456
Mængde 500 mg
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan
Formel vægt 205.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid