Få mere at vide
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469586
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469586 5 g 5g
11459586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20163.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4088-84-0
Molekylær formel C8H3F4N
Molekylvægt (g/mol) 189.113
MDL nummer MFCD00061280
InChI nøgle LCLVMSCLLULGRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem2739, ksc583s5h, 3-cyano-4-fluorotrifluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzonitrile
PubChem CID 521016
IUPAC navn 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Kogepunkt 185°C to 187°C
Brydningsindeks 1.446
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 2616671
Formel vægt 189.11
Procent renhed 97%