Få mere at vide
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11478847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478847 25 g 25g
11458847 1 g 1g
11468847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19973.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146137-78-2
Molekylær formel C8H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 192.11
MDL nummer MFCD00061311
InChI nøgle IDLNLGMUINCSGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, 4-fluoro-3-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem5798, acmc-209cwf, intermediates-zcf02118, ksc496a6r
PubChem CID 2734904
IUPAC navn 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMIL FC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Tæthed 1.36
Kogepunkt 176°C
Flammepunkt 76°C (168°F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 25 g
Beilstein 5810686
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 192.11
Procent renhed 97%