Få mere at vide
2-Fluor-5-(trifluoromethyl)anisol, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole |
| Flammepunkt | 62 °C (144 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4352 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Formel vægt | 194.13 |
| Procent renhed | 97% |