Få mere at vide
2-Fluor-5-(trifluoromethyl)anisol, 97 %
Artikelnummer. 11389809
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389809 1 g 1g
11399809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23516.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 261951-78-4 | C8H6F4O | 194,129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261951-78-4
Molekylær formel C8H6F4O
Molekylvægt (g/mol) 194.129
MDL nummer MFCD01631564
InChI nøgle AXEAQZIYCQTHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl anisole, 1-fluoro-2-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-3-methoxybenzotrifluoride, pubchem8275, acmc-1ceet, 4-fluoro-3-methoxy-benzotrifluoride, 1-fluoranyl-2-methoxy-4-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2774771
IUPAC navn 1-fluor-2-methoxy-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Flammepunkt 62°C (144°F)
Brydningsindeks 1.4352
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 194.13
Procent renhed 97%