Få mere at vide
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Artikelnummer. 11418187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418187 1 g 1g
11428187 5 g 5g
11438187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11418187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17556.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 535-52-4 | C7H5F4N | 179.118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 535-52-4
Molekylær formel C7H5F4N
Molekylvægt (g/mol) 179.118
MDL nummer MFCD00007653
InChI nøgle DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluidine, 4-fluoro-3-aminobenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzenamine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.,6-tetrafluoro-m-toluidine, pubchem1538, ksc494s7l
PubChem CID 136349
IUPAC navn 2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Tæthed 1.378
Kogepunkt 210°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.461
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1950800
Formel vægt 179.12
Procent renhed 97%