Få mere at vide
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11346899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346899 5 g 5g
11336899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26795.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86256-24-8 | C8H5BrF4O | 273.025 g/mol
2-Fluoro-5-(trifluormethoxy)benzylbromid bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Fluoro-5-(trifluormethoxy)benzylbromid bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86256-24-8
Molekylær formel C8H5BrF4O
Molekylvægt (g/mol) 273.025
MDL nummer MFCD04115890
InChI nøgle KOISGBFWQAPLFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 2783326
IUPAC navn 2-(brommethyl)-1-fluor-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)CBr)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Brydningsindeks 1.466
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 273.02
Procent renhed 97%