Få mere at vide
2-fluor-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
2-Fluoro-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd anvendes som en forløber for organisk syntese. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer, ammoniak og baser.
2-Fluoro-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd anvendes som en forløber for organisk syntese. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer, ammoniak og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde |
| Brydningsindeks | 1.443 |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-trifluoromethoxy fluorobenzene, benzaldehyde,2-fluoro-5-trifluoromethoxy, pubchem4231, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy |
| Opløselighedsinformation | Let blandet med vand. |
| Formel vægt | 208.11 |
| Procent renhed | 97% |