Få mere at vide
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 98%
Artikelnummer. 11479286
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479286 5 g 5g
11489286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18130.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 400-74-8 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 400-74-8
Molekylær formel C7H3F4NO2
Molekylvægt (g/mol) 209.1
MDL nummer MFCD00024576
InChI nøgle DNTHMWUMRGOJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-2-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-nitro trifluoromethyl benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, pubchem1653, 2-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
PubChem CID 94954
IUPAC navn 1-fluor-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Tæthed 1.522
Kogepunkt 105°C to 110°C (25 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1881423
Formel vægt 209.1
Procent renhed 98%