Få mere at vide
2-fluor-5-nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10385152
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10385152 1 g 1g
10622273 10 g 10g
10481124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10385152 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00351DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17417-09-3
Molekylær formel C7H3FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.11
MDL nummer MFCD00042299
InChI nøgle YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-fluoro-5-nitro, 3-cyano-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenenitrile, 3-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4792, intermediates-zcf02297, acmc-209e7w, 5-nitro-2-fluorobenzonitrile
PubChem CID 519417
IUPAC navn 2-fluor-5-nitrobenzonitril
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 166.11
Procent renhed 97%