Få mere at vide
2-Fluor-5-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11449607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449607 25 g 25g
11429607 1 g 1g
11439607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22100.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7304-32-7 | C7H4FNO4 | 185,11 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobenzoesyre kan anvendes i syntesen af dibenz[b,f]oxazepin-11(10H)-oner via den nukleofile aromatiske substitution (SNAr) af fluor i 2-fluor-5-nitrobenzoesyre med OH af forskellige 2-aminosubstituerede, faste dibenzocenoler på understøtningssubstituerede dibenzocenoler på bærer. SNAr af fluor i 2-fluor-5-nitrobenzoesyre med OH-funktionen af de immobiliserede polysubstituerede phenoler i syntesen af oxazepiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Fluoro-5-nitrobenzoesyre kan anvendes i syntesen
af dibenz[b,f]oxazepin-11(10H)-oner, via den nukleofile aromatiske substitution (SNAr) af fluor i 2-fluor-5-nitrobenzoesyre med OH af forskellige 2-aminosubstituerede dibenzociner på faste dibenzo-substituerede, synthese-onsubstituerede dibenzoc-understøtninger. SNAr af fluor i 2-fluor-5-nitrobenzoesyre med OH-funktionen af de immobiliserede polysubstituerede phenoler i syntesen af oxazepiner.
Opløselighed Opløselig i chloroform
, ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7304-32-7
Molekylær formel C7H4FNO4
Molekylvægt (g/mol) 185.11
MDL nummer MFCD00134238
InChI nøgle ICXSHFWYCHJILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-5-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitro-benzoicacid, pubchem1307, acmc-209op6, ksc377e3h, 2-fluoro-5-nitrobenzotc acid, 2-fluoro-5-nitro benzoic acid
PubChem CID 280997
IUPAC navn 2-fluor-5-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 142°C to 144°C
Mængde 25 g
Beilstein 1912835
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ethanol.
Formel vægt 185.11
Procent renhed 98%