Få mere at vide
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. p-7047437
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11384096
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19233.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27996-87-8 | C7H4FNO3 | 169.111 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyd, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyd, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27996-87-8
Molekylær formel C7H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.111
MDL nummer MFCD00042298
InChI nøgle VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
PubChem CID 2734770
IUPAC navn 2-fluor-5-nitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 57°C to 59°C
Mængde 1 g
Beilstein 1950329
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 169.11
Procent renhed 98%