Få mere at vide
2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11394096
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394096 5 g 5g
11384096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19233.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 27996-87-8 | C7H4FNO3 | 169,111 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyd, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyd, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27996-87-8
Molekylær formel C7H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.111
MDL nummer MFCD00042298
InChI nøgle VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
PubChem CID 2734770
IUPAC navn 2-fluor-5-nitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 57 °C til 59 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1950329
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 169.11
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.