Få mere at vide
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10737085 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10737085 1 g Plastic bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10737085 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371730010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 27996-87-8 | C7H4FNO3 | 169.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
CAS 27996-87-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 57°C to 60°C
Farve Beige to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastic bottle
Molekylær formel C7H4FNO3
Lineær formel FC6H3(NO2)CHO
MDL nummer MFCD00042298
Mængde 1 g
Synonym fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
InChI nøgle VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
IUPAC navn 2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 169.11
PubChem CID 2734770
Formel vægt 169.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.