Få mere at vide
2-fluor-5-methylsulfonylnitrobenzen, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10791452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791452 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10791452 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425000025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene
Navn note 95%
CAS 453-72-5
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 152 °C til 158 °C
Farve Grøn-gul til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H6FNO4S
MDL nummer MFCD00025066
Mængde 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl-2-nitrofluorobenzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene, 1-fluoro-4-methanesulfonyl-2-nitrobenzene, 2-fluoro-5-methyl sulfonyl nitrobenzene, 2-fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 4-fluoro-3-nitrophenyl methyl sulfone, benzene,1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitro, 2-fluoro-5-methylsulfonylnitrobenzene, 2-fluoro-5-methylsulphonyl nitrobenzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitro-benzene
InChI nøgle OUSNDSFSTBZESM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 1-fluor-4-methansulfonyl-2-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 219.19
PubChem CID 313137
Formel vægt 219.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.