Få mere at vide
2-Fluoro-5-methylbenzonitrile, 99%
Artikelnummer. p-7028759
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11316549
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26166.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64113-84-4 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64113-84-4
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.141
MDL nummer MFCD00134542
InChI nøgle CMAOLVNGLTWICC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-cyano-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1552, acmc-209nk8, ksc352m4h, 2-fluoro-5 methyl benzonitrile, 2-fluoro-5-methyl benzonitrile
PubChem CID 2774584
IUPAC navn 2-fluor-5-methylbenzonitril
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 135.14
Procent renhed 99%