Få mere at vide
2-Fluoro-5-methylbenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 11326549
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326549 5 g 5g
11316549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11326549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26166.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64113-84-4 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64113-84-4
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.141
MDL nummer MFCD00134542
InChI nøgle CMAOLVNGLTWICC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-cyano-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1552, acmc-209nk8, ksc352m4h, 2-fluoro-5 methyl benzonitrile, 2-fluoro-5-methyl benzonitrile
PubChem CID 2774584
IUPAC navn 2-fluor-5-methylbenzonitril
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 135.14
Procent renhed 99%