Få mere at vide
2-Fluor-5-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 11393037
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393037 5 g 5g
11303047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11393037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13411.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 452-84-6 | C7H8FN | 125,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-84-6
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.15
MDL nummer MFCD00007654
InChI nøgle QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v
PubChem CID 262970
IUPAC navn 2-fluor-5-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(F)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-methylaniline
Tæthed 1.109
Kogepunkt 80 °C til 86 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 81 °C (177 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.533
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2715995
Formel vægt 125.15
Procent renhed 98%