Få mere at vide
2-fluor-5-methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475477 5 g 5g
15465477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15475477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32724.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127667-01-0 | Molekylformel: C8H6FNO | Molekylvægt: 151,14 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127667-01-0
Molekylær formel C8H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 151.14
MDL nummer MFCD00142921
InChI nøgle VBZLRHYLNXWZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methoxy, 3-cyano-4-fluoroanisole, fluoromethoxybenzonitrile2, 2-fluoro-5-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3500, acmc-209bct, ksc494m9f, 2-fluoro-5-methoxy benzonitrile, buttpark 80\01-21
PubChem CID 2774546
IUPAC navn 2-fluor-5-methoxybenzonitril
SMIL COC1=CC(C#N)=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Smeltepunkt 81 °C til 85 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 151.14
Procent renhed 98%