Få mere at vide
2-Fluoro-5-methoxybenzoesyre, 97+%
Artikelnummer. 15429047
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429047 250 mg 250mg
15409047 1 g 1g
15419047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52365.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 367-83-9 | C8H7FO3 | 170,139 g/mol
2-Fluoro-5-methoxybenzoesyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Fluoro-5-methoxybenzoesyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-83-9
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.139
MDL nummer MFCD00272566
InChI nøgle REDSLTKMNCCQBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774543
IUPAC navn 2-fluor-5-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Mængde 250 mg
Synonym 2-fluoro-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-fluoro-5-methoxy, benzoic acid, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem4966, 6-fluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-4-fluoroanisole, 2-fluoro-5-methoxybenzoicacid, 6-fluoro-3-methoxybenzoic acid, rarechem al bo 0748, buttpark 45\01-62
Formel vægt 170.14
Procent renhed ≥97%